主要文件
1.14429
Supelco
Cyanide Test Kit, colorimetric
0.03-0.7 mg/L (CN⁻), MQuant®
别名:
氰化物目视检测试剂盒
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116116
NACRES:
NA.24
产品名称
氰化物测试, colorimetric, 0.03-0.7 mg/L (CN-), for use with MQUANT®
特殊分析物
cyanide
质量水平
测量范围
0.03-0.7 mg/L (CN-)
相容性
for use with MQUANT®
检测方法
colorimetric
储存温度
15-25°C
一般描述
Mquant®氰化物测试(原为MColortest®)可检测下列水体中游离的氰化物离子:
  • 地下水和地表水
  • 饮用水和矿泉水
  • 水产养殖水
  • 工业用水
  • 废水和渗滤水
  • 电镀废水
此测试不适用于海水。
分析方法
氰离子与氯化剂反应形成氯化氰,在吡啶存在下,氯化氰可与1,3-二甲基巴比妥酸一起形成紫色染料(König反应)。通过目视比对溶液的颜色与色轮的色度,可以半定量地测量氰离子浓度。印染独特的光亮及其精细的颜色等级可获得精准的分析结果,即使在浓度范围的下限。
原始试剂盒可通过包含所有试剂的补充包1.18457延长其使用寿命,是一种特别实惠的生态系统产品。 
方法:使用色卡和带有短试管的比色架进行比色 0.03 - 0.06 - 0.10 - 0.15 - 0.2 - 0.3 - 0.4 - 0.5 - 0.7 mg/l CN⁻ MQuant®
法律信息
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
靶器官
Respiratory Tract
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2