产品名称
铵测试, colorimetric, 0.2-8 mg/L (NH4+), 0.16-6.2 mg/L (NH4-N), for use with MQUANT®
特殊分析物
ammonium
质量水平
测量范围
0.16-6.2 mg/L (NH4-N)
0.2-8 mg/L (NH4+)
相容性
for use with MQUANT®
检测方法
colorimetric
储存温度
15-25°C
一般描述
Mquant®铵测试(原MColortest®)可检测诸如地下水和地表水、海水、饮用水和水族馆用水中的铵离子。铵氮(NH4-N)部分以铵离子形态存在,部分为氨形态。两种形态之间存在pH依赖性平衡。
分析方法
在强碱溶液中,氮可与氯化试剂反应形成一氯胺。该产物又会与百里酚反应生成蓝色的吲哚酚衍生物。由于空白试剂本身显黄色,测试液显黄绿色至绿色。通过目视比较测量溶液的颜色与色卡的色场,可以半定量地测量氨离子浓度。独特的光辉光环和精细的颜色分级可实现精确的分析,即使在浓度范围的低端也是如此。使用补充包1.18455,原始测试套件可以使用很长时间,使其成为一个特别经济的生态系统。
本试验适用于以下环境中氨的测定
此测试不适用于海水。
分析方法
在强碱溶液中,氮可与氯化试剂反应形成一氯胺。该产物又会与百里酚反应生成蓝色的吲哚酚衍生物。由于空白试剂本身显黄色,测试液显黄绿色至绿色。通过目视比较测量溶液的颜色与色卡的色场,可以半定量地测量氨离子浓度。独特的光辉光环和精细的颜色分级可实现精确的分析,即使在浓度范围的低端也是如此。使用补充包1.18455,原始测试套件可以使用很长时间,使其成为一个特别经济的生态系统。
本试验适用于以下环境中氨的测定
- 地下水和地表水
- 饮用水和矿泉水
- 水族馆水、水产养殖水
- 锅炉及锅炉给水、冷却水
- 流程水
- 废水
- 电镀废水
- 游泳池水
- 施肥营养液
- 经过适当样品预处理的食品
此测试不适用于海水。
方法:比色法,靛酚蓝,带色卡和短试管比较器 0.2-0.5-0.8-1.2-1.6-2-3-5-8 mg/l NH₄⁺ 0.16-0.4-0.6-0.9-1.2-1.6-2.3-3.9-6.2 mg/l NH₄-N MQuant®
应用
- 水铵离子检测试剂盒用于食品中蛋白质分析的可行性评价。:该研究评估了用于水质分析的铵离子测试试剂盒的功效及其在确定食品样品中蛋白质含量方面的潜在应用,展示了其在环境和食品科学中的多功能性(Wu D et al., 2022)。
- 技术说明:比色法床旁检测围产期奶牛尿铵浓度的评价。:该研究重点介绍了一种用于监测奶牛健康和代谢状态的比色铵试验,证明了其在兽药中的实际应用(Megahed AA, Constable PD, 2020)。
- 利用纤维素降解固氮菌氮单胞菌属对农残进行有效降解。:使用铵盐试验监测微生物降解研究中的固氮作用和产氨作用,强调其在可持续农业和废物管理中的作用(Latt ZK et al., 2018)。
- [在未配备表面活性剂和毒物分析仪的机构进行药品和毒物的检验——以表面活性剂的简单定性检验为主]。:该研究证明了在法医学和毒理学调查中使用简单的铵盐试验对表面活性剂进行定性分析,强调了其在缺乏先进分析仪器的环境中的重要性(Kojima Y et al., 2003)。
- [15N]肝功能诊断铵试验。:[15N]铵试验通过监测氮代谢来评估肝功能,为肝脏健康和各种治疗对肝功能的影响提供了有价值的见解(Jung K et al., 1989)。
法律信息
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
71.6 °F
闪点(°C)
22 °C