主要文件
1.13311
Millipore
CULTURA微型培养箱(230 V)
For incubation of microbiological samples
别名:
培养箱
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
42281526
NACRES:
NB.14
應用
food and beverages
相容性
for use with incubator
儲存溫度
15-25°C
一般說明
CULTURA微型培养箱可以轻松孵育微生物样品,例如Envirocheck接触式玻片,并通过减少必要的工作空间来提供灵活的工作环境。它提供了一个带孔的托盘,可用于Envirocheck接触玻片管。它坚固,易于清洁,并允许各种孵育温度。
應用
CULTURA微型培养箱用于小尺寸样品的培养
特點和優勢
  • 台式系统
  • 轻量级
法律資訊
ENVIROCHECK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
相关内容
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
在食品饮料行业,HACCP(危害分析与关键控制点)消毒控制对于保障产品安全性、符合监管规定至关重要。我们针对食品饮料生产的消毒控制和卫生监测流程提供丰富多样的产品。