主要文件
1.12148
Sigma-Aldrich
Methyl dodecylbenzene sulfonate
for surfactant tests
别名:
Methyl dodecylbenzene sulfonate, Dodecylbenzenesulfonic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H32O3S
CAS号:
分子量:
340.52
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352108
EC索引号:
257-847-6
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
liquid
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[S](=O)(=O)(OC)c1c(cccc1)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C19H32O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18-16-13-14-17-19(18)23(20,21)22-2/h13-14,16-17H,3-12,15H2,1-2H3
InChI key
AIXYHMWIAPSTQG-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (two-phase titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Free acid (as Dodecyl benzene sulfonic acid): ≤ 0.5 %
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3