主要文件
1.11846
Supelco
TLC板,硅胶60 F60 F₂₅₄ ,带浓缩区 10 x 2.5 cm
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115711
NACRES:
NB.21
物料
glass support
silica gel 60 matrix
质量水平
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 50 plates
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
层厚度
250 μm
板长度 × 宽度
20 cm × 10 cm
粒径
10-12 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
储存温度
2-30°C
一般描述
50个玻璃平板 10 x 20 cm
这些平板使用户能够快速,轻松地应用任何类型的样品,甚至是大量稀释的样品。我们的浓缩带板是基于两种吸附剂的不同吸附性能。第一种是使用样品的大孔浓缩吸附剂;第二个是用于分离的选择性层。无论斑点’的形状,大小或位置如何,样品始终集中为一条窄带,在该窄带中两个吸附剂重叠并且分离开始。这些平板使用户能够快速,轻松地应用任何类型的样品,甚至是大量稀释的样品。
应用
玻璃TLC板,涂有荧光指示剂F254的硅胶。用于薄层层析应用的TLC硅胶板是以50块10x20 cm尺寸的包装进行提供的。
联系
替代:11846-6; 11846
分析说明
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.7 - 11.7 µm
层厚度:170 - 250 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 50 µm
层厚浓缩区:90 - 130 µm
浓缩区厚度的波动: ≤ 35 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
15 - 21
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:36 - 42
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:51 - 58
在调节板上测定的典型值
洗脱液:甲苯(相对湿度 45%)