主要文件
1.11615
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide
for biochemistry
别名:
Ethidium bromide, 5-Ethyl-3,8-diamino-6-phenylphenanthridinium bromide, Homidium bromide, EtBr
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
394.31
MDL编号:
UNSPSC代码:
41105322
EC索引号:
214-984-6
质量水平
表单
solid
效能
1503 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
4.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
261-264 °C
转变温度
flash point >100 °C
溶解性
40 g/L
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
340 kg/m3
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
InChI key
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
一般描述
for biochemistry
应用
Ethidium bromide for biochemistry. CAS 1239-45-8, pH 4.4 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
分析说明
Assay (perchloric acid titration, calculated on dried substance)≥ 98 %Identity (UV/VIS-Spectrum)passes testAbsorption maximum λmax. (methanol)524 - 527 nmSpec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.05 g/l; methanol; calc. on dried substance)155 - 170TLC-Testpasses testLoss on drying (130 °C, 4 h)≤ 8 %
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1