主要文件
1.10962
Supelco
pH指示纸pH 1-14通用指示剂
roll L 4.8 m, with color scale, pH range 1-14, graduations and accuracy: 1 pH unit, MQuant®
别名:
pH化学测试试纸pH 1-14通用指示剂, pH测试试纸pH 1-14通用指示剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41113034
NACRES:
NB.35
产品名称
pH指示纸pH 1-14通用指示剂, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 1-14, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, MQuant®
产品线
MQuant®
质量水平
特点
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
卷筒长度
4.8 m , with color scale
pH值范围
1-14
检测方法
colorimetric
储存温度
15-25°C
一般描述
卷装,4.8 m,带pH值色标,pH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14
MQuant® pH试纸为更适合长期储存的卷装形式,可避免受到湿度、光和空气等外部环境影响。这款pH值指示纸是通过用指示剂或混合指示剂溶液浸渍高质量滤纸而制成的。试纸为方便的即用型,使用时将其从塑料轴中拉出,拉到需要的长度再撕下即可。通过目视比对试纸颜色与色标,半定量确定pH值。
分析说明
应用测试:符合
法律信息
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1