化驗
≥99.0% (saponification, acidimetric)
形狀
crystalline powder
效力
390 mg/kg LD50, oral (Rat)
技術
electrophoresis: suitable
pH值
≥5.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (decomposition)
密度
1.235 g/cm3 at 30 °C
體積密度
200 kg/m3
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
InChI 密鑰
ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
相关类别
分析報告
外观(颜色):白色
外观(性状):结晶粉末
比吸光系数 A 1%/1cm(290 nm;1 %;1 cm;水): ≤ 0.200
pH-值(2.5 %,水): ≥ 5.0
含量测定(皂化后使用酸量滴定法): ≥ 99.0%
鉴别(红外光谱):通过测试
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
游离酸(以丙烯酸计): ≤ 0.02 %
水: ≤ 0.5 %
外观(性状):结晶粉末
比吸光系数 A 1%/1cm(290 nm;1 %;1 cm;水): ≤ 0.200
pH-值(2.5 %,水): ≥ 5.0
含量测定(皂化后使用酸量滴定法): ≥ 99.0%
鉴别(红外光谱):通过测试
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
游离酸(以丙烯酸计): ≤ 0.02 %
水: ≤ 0.5 %
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Oral
標靶器官
Peripheral nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3