主要文件
1.09974
Supelco
盐酸 溶液
c(HCl) = 0.01 mol/l (0.01 N) , concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
别名:
氯化氢 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HCl
CAS号:
分子量:
36.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
NACRES:
NA.21
产品名称
盐酸 溶液, for 1000 ml, c(HCl) = 0.01 mol/l (0.01 N) Titrisol®
等级
reagent
质量水平
产品线
Titrisol®
表单
liquid
反应适用性
reaction type: Acid-base reactions
浓度
0.01 M
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
1 ( in H2O, undiluted)
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
联系
Replaces: HX0603E-6
法律信息
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg