主要文件
1.09727
Supelco
聚乙二醇
4000, for gas chromatography
别名:
聚(乙二醇), PEG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
13111021
酶委員會索引編號:
500-038-2
蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
>320 °C (DIN 51794)
效力
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
53-58 °C
轉變溫度
flash point 270 °C
溶解度
500 g/L
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
體積密度
400‑500 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
聯結
替代品:9727-2;9727
分析報告
热重法(热重分析);在320-390°C之间2 %的重量损伤
McReynolds常数(苯):Mc-Renolds-Konstante:ca. 320
McReynolds常数(丁醇):Mc-Renolds-Konstante 1-丁醇:ca. 550
McReynolds常数(硝基蛋白):Mc-Renolds-Konstante:ca. 570
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°C)
138.6 °C - closed cup