主要文件
1.08409
Supelco
Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt
for analysis
别名:
Ethylendiamintetraacetic acid magnesium dipotassium salt, Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium magnesium salt, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium magnesium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12K2MgN2O8 · 2H2O
分子量:
426.74
UNSPSC代码:
12352107
质量水平
表单
solid
反应适用性
reaction type: Complexometric reactions
技术
titration: suitable
pH值(酸碱度)
6.0-9.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
溶解性
200 g/L
堆积密度
730 kg/m3
储存温度
no temp limit
分析说明
Assay (complexometric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Free Magnesium: ≤ 0.01 %
Free EDTA: ≤ 0.05 %
Water (according to Karl Fischer): 7.5 - 9.5 %
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2