主要文件
1.07741
Supelco
硅胶
for thin-layer chromatography
别名:
Silica gel
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41115711
EC索引号:
231-545-4
物料
plastic support
silica gel 60 matrix
质量水平
表单
powder
效能
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
特点
binder: no
fluorescent indicator
包装
pkg of 1 kg
bottle of
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
粒径
5-40 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
沸点
2230 °C
mp
>1600 °C
堆积密度
200‑800 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
1 plastic bottle of 1 liter
分析说明
pH-value (10% suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02%
Particle size: 90% <55 µm
Application test: conforms
The data to the particle size are related to the pure Silica gel before additive addtition.
相关产品
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg