主要文件
1.02391
Supelco
Calcium chloride
anhydrous, granular ~ 2 - 6 mm
别名:
Calcium chloride, Calcium dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CaCl2
CAS号:
分子量:
110.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
233-140-8
NACRES:
NB.21
等级
for analytical purposes
质量水平
方案
≥95.0% (complexometric)
表单
solid
效能
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
杂质
≤0.2% Free alkali (as Ca(OH)2)
pH值(酸碱度)
8-10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
772 °C
溶解性
740 g/L
密度
2.15 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Ca+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
分析说明
Assay (complexometric): ≥95%
Free alkali (as Ca(OH)₂): ≤ 0.2 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20 %
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1