主要文件
1.07157
SAFC
石蜡
51-53, in pastille form Ph Eur,BP,NF
别名:
石蜡
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12181503
EC索引号:
232-315-6
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
质量水平
表单
solid
自燃温度
>300 °C
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
沸点
>300 °C/1013 hPa
mp
42-72 °C
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
应用
石蜡锭 51-53,Ph Eur、BP、NFCAS 号 8002-74-2,pH(H₂O)中性。
分析说明
同一性:通过测试
酸度或碱度:通过测试
固化点:51 - 53 °C
芳烃、多环烃:符合
标准残留溶剂(Ph Eur/ICH):制造工艺排除
易碳化物质:通过测试
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.015%
硫化合物:通过测试
符合 Ph Eur、BP、NF
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
闪点(°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2