文件
1.07054
Supelco
戊烷
for analysis EMPARTA®
别名:
Pentane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3CH3
CAS号:
分子量:
72.15
Beilstein:
969132
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
203-692-4
蒸汽密度
2.48 (vs air)
品質等級
產品線
EMPARTA®
形狀
liquid
自燃溫度
500 °F
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
~8.3 %
折射率
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -48 °C (refers to pure substance)
溶解度
0.4 g/L
密度
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-40.0 °F
閃點(°C)
-40 °C
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1