主要文件
1.06731
Sigma-Aldrich
Neocarmine MS "Fesago"显色试剂
for the detection of textile fibres
别名:
纺织纤维检测试剂,Fesago
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116124
NACRES:
NA.21
质量水平
表单
liquid
pH值(酸碱度)
7.8 (20 °C in H2O)
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
储存温度
20-25°C
一般描述
用于检测纺织纤维
应用
用于检测纺织纤维
分析说明
纺织品着色的适用性:通过测试
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1