主要文件
1.06691
Millipore
巯基乙酸钠
suitable for microbiology
别名:
巯基乙酸钠, 硫代乙醇酸钠盐,硫代乙醇酸钠盐,巯基醋酸钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H3NaO2S
CAS号:
分子量:
114.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
酶委員會索引編號:
206-696-4
NACRES:
NA.74
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 25 °C)
品質等級
形狀
solid
包裝
pkg of 500 g
儲存條件
(Tightly closed)
pH值
6.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
260-335 °C
溶解度
609.1 g/L
體積密度
200 kg/m3
應用
microbiology
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Na+].SCC(=O)[O-]
InChI
1S/C2H4O2S.Na/c3-2(4)1-5;/h5H,1H2,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
GNBVPFITFYNRCN-UHFFFAOYSA-M
一般說明
硫代乙酸钠常用于微生物学,作为微生物培养基中的还原剂促进厌氧微生物的生长。它通过还原氧协助维持厌氧条件,并为要求低氧水平的微生物创造合适的生长环境。硫代乙酸钠也具有抑菌特性,可抑制某些种类细菌的生长,这在选择性和鉴别性培养基配方中很有用。它常用于培养基中,用于富集、分离和鉴定环境样品中的梭菌、沙门氏菌和其它厌氧细菌。 用于微生物培养基时,硫代乙酸钠通常是以0.05%-0.5%(w/v)的浓度添加。
應用
由于其还原和抑菌特性,硫代乙酸钠可用于多项微生物应用。它常用作许多微生物培养基的成分,用于各种环境、食品和饮料样品中厌氧细菌的生长和鉴定。
分析報告
微生物学适用性:通过测试
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
商品
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.