About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H5NaO3
CAS号:
分子量:
160.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
200-198-0
NACRES:
NA.21
推荐产品
蒸汽压
<1 hPa ( 25 °C)
质量水平
产品线
EMSURE®
方案
≥99.5% dry basis (perchloric acid titration)
表单
solid
自燃温度
>250 °C
效能
930 mg/kg LD50, oral (Rat)
杂质
≤0.005% In water insoluble matter
≤0.2% Water
pH值(酸碱度)
6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
213 °C
溶解性
1000 g/L
密度
0.32 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
320 kg/m3
痕量阴离子
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
痕量阳离子
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Na+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)O
InChI
1S/C7H6O3.Na/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4,8H,(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
- 提高调幅声的检测能力:水杨酸钠已被证明可以增强小鼠对调幅声音的检测,这表明它在听觉研究和旨在改善声音感知和处理的治疗中具有潜在的用途(van den Berg et al., 2024)。
- 谷物蛋白质含量测定:在农业化学方面,采用吲酚蓝比色法测定谷类植物的籽粒蛋白质含量,水杨酸钠在提高农业生产力和食品质量评价方面的应用(Huang et al., 2024)。
联系
替代品:SX0745; SX0745-1;SX0745-3
分析说明
含量(高氯酸滴定,以干燥物质计算): ≥ 99.5%
同一性:通过测试
溶液外观(10 %;水):通过测试
水中不溶物: ≤ 0.005 %
氯化物(Cl): ≤ 0.002%
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.01 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.001%
水: ≤ 0.2 %
同一性:通过测试
溶液外观(10 %;水):通过测试
水中不溶物: ≤ 0.005 %
氯化物(Cl): ≤ 0.002%
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.01 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
Fe(铁): ≤ 0.001%
水: ≤ 0.2 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
208.9 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
98.3 °C - Pensky-Martens closed cup