主要文件
1.05957
Supelco
二氧化锰
powder EMPLURA®
别名:
二氧化锰
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
MnO2
CAS号:
分子量:
86.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
酶委員會索引編號:
215-202-6
NACRES:
NA.21
化驗:
≥89.0% (manganometric)
形狀:
powder
溶解度:
insoluble <0.001 g/L
品質等級
產品線
EMPLURA®
化驗
≥89.0% (manganometric)
形狀
powder
效力
>3478 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤5% Substances insoluble in hydrochloric acid
損耗
≤0.3% loss on drying, 105°C
溶解度
insoluble <0.001 g/L
密度
5.21 g/cm3 at 21 °C
體積密度
600‑800 kg/m3
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.1%
正離子痕跡
Ba: ≤1.0%
Ca: ≤1.0%
Fe: ≤1.5%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Mn](=O)=O
InChI
1S/Mn.2O
InChI 密鑰
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
  • 化学合成的ageladine A衍生物LysoGlow84可染色活的哺乳动物脑细胞中的溶酶体和海洋扁虫Macrostomum lignano中的特定结构。:研究重点介绍了锰基合成衍生物LysoGlow84的应用,它可以有效地染色哺乳动物脑细胞和某些海洋扁虫中的溶酶体。该研究强调了其在细胞生物学和分子成像中的重要性,为不同生物系统中溶酶体的详细研究提供了工具(Mordhorst et al., 2015)。
分析報告
含量测定(锰): ≥ 89.0 %
不溶于盐酸的物质: ≤ 5.0 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.1 %
Ba(钡): ≤ 1.0 %
Ca(钙): ≤ 1.0 %
Fe(铁): ≤ 1.5 %
干燥失重(105°C): ≤ 0.3 %
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Brain
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1