化驗
99%
形狀
powder
粒徑
−325 mesh
密度
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O=[Mn]O[Mn]=O
InChI
1S/2Mn.3O
InChI 密鑰
GEYXPJBPASPPLI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
LiMn2O4 的前体。有用的电池阴极材料。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
商品
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.