主要文件
1.05855
Supelco
硝酸镁六水合物
99.99 Suprapur®, for inorganic trace analysis
别名:
硝酸镁六水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Mg(NO3)2 · 6 H2O
CAS号:
分子量:
256.41
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
233-826-7
NACRES:
NB.21
等级
for inorganic trace analysis
质量水平
方案
99.99%
表单
solid
效能
5440 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
5.0-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
89 °C (for the hexahydrate)
溶解性
420 g/L
密度
1.46 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Mg+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI key
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
应用
  • 通过带生物活性电纺纤维复合材料涂层的钛骨科植入物促进骨组织再生:本研究探讨了六水合硝酸镁在钛植入物表面生物活性涂层中促进促进骨再生的应用,研究重点介绍了材料改善生物相容性和骨传导性的作用(Song et al., 2021)。
  • 用水合盐相变材料打印复合材料用于热能储存:六水合硝酸镁可用作热能储存复合结构物中的相变材料,研究证明了其在可持续能源技术中的实用性(Lak et al., 2023)。
  • 使用Mg-Al层状双氢氧化合物( layered double hydroxide)功能化的部分还原氧化石墨烯纳米复合材料通过微型固相提取从母乳样品中提取对羟基苯甲酸酯:本研究说明了六水合硝酸镁在用于环境分析和健康安全的先进材料合成中的应用(Manouchehri et al., 2020)。
  • 用于新骨形成的带有取代羟基磷灰石-淀粉-粘土生物复合材料涂层的钛植入物的制备:将六水合硝酸镁掺入生物复合材料有助于我们开发便于新骨形成的钛植入物涂层,研究突显了六水合硝酸镁在医学应用中的重要性(Prabakaran et al., 2021)。
  • 具有二维片状形态的触变超分子金属凝胶:碘螯合和柱染料分离:六水合硝酸镁有助于提高隔离污染物用金属凝胶的性能,研究证明了其在环境修复应用中的作用(Alam and Sarma, 2020)。
分析说明
纯度(金属): ≥ 99.99 %
含量测定(络合滴定法,以六水合物计): ≥ 99.0 %
氯化物(Cl): ≤ 2 ppm
NH₄(铵): ≤ 10.0 ppm
磷酸盐(PO₄): ≤ 10 ppm
硫酸盐(SO₄): ≤ 20 ppm
Al(铝): ≤ 0.010 ppm
Ba(钡): ≤ 5.0 ppm
Bi(铋): ≤ 0.005 ppm
Ca(钙): ≤ 5.00 ppm
Cd(镉): ≤ 0.005 ppm
Ce(铈): ≤ 0.010 ppm
Co(钴): ≤ 0.005 ppm
Cr(铬): ≤ 0.005 ppm
Cu(铜): ≤ 0.005 ppm
Eu(铕): ≤ 0.010 ppm
Fe(铁): ≤ 0.050 ppm
K(钾): ≤ 1.0 ppm
La(镧): ≤ 0.010 ppm
Li(锂): ≤ 1.0 ppm
Mn(锰): ≤ 0.050 ppm
Na(钠): ≤ 5 ppm
Ni(镍): ≤ 0.005 ppm
Pb(铅): ≤ 0.005 ppm
Sc(钪): ≤ 0.010 ppm
Sm(钐): ≤ 0.010 ppm
Sr(锶): ≤ 1.00 ppm
TI(铊): ≤ 0.01 ppm
Y(钇): ≤ 0.010 ppm
Yb(镱): ≤ 0.010 ppm
Zn(锌): ≤ 0.050 ppm
法律信息
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1