物料
glass support
silica gel 60 matrix
质量水平
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包装
pkg of 25 plates
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
层厚度
250 μm
板长度 × 宽度
20 cm × 20 cm
粒径
9.5-11.5 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
储存温度
2-30°C
一般描述
25 玻璃板 20 x 20 cm
联系
替代品:5746-7; 5746
分析说明
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔容(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.5µm - 11.5 µm 层厚: 190 - 250 µm
每块板的层厚度偏差:≤40 µm
色谱检测:
胆固醇测试
hRf 值(胆固醇,胆固醇测试):80 - 90
活化板测定的典型值(120°C,15 min)
洗脱液:丙酮/水(95/5 v/v)
孔容(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.5µm - 11.5 µm 层厚: 190 - 250 µm
每块板的层厚度偏差:≤40 µm
色谱检测:
胆固醇测试
hRf 值(胆固醇,胆固醇测试):80 - 90
活化板测定的典型值(120°C,15 min)
洗脱液:丙酮/水(95/5 v/v)