一般描述
12个玻璃板 20 x 20 cm
PLC板允许用户分离尺寸–从克到毫克差异很大的样品。有或没有荧光指示剂,PLC板的厚度为2 mm。他们还使用了与分析TLC板相同的经过验证的二氧化硅粘合剂技术。为了通过提取分离物质,用户可以简单地从层中刮下斑点。
应用
- Stability indicating high performance thin layer chromatography method development and validation for quantitative determination of tetracycline hydrochloride:本文描述了使用2 mm硅胶60 TLC板开发稳健的方法定量分析药物形式的盐酸四环素,以改善药物稳定性和质量监测(Gashaw et al., 2024)。
- Ecofriendly single-step HPLC and TLC methods for concurrent analysis of ternary antifungal mixture in pharmaceutical products:本文使用2 mm硅胶60 TLC板通过创新的色谱技术同步测定各种抗真菌剂,为药物质控提供参考(Abdelrahman et al., 2023)。
- Simultaneous analysis of levamisole with triclabendazole in pharmaceuticals through developing TLC and HPLC-PDA chromatographic techniques:本文使用2 mm硅胶60 TLC板用于药物同步分析,有利于改善药物分析和监管合规性(Attia et al., 2023)。
- Identification of variety-specific metabolites of basil by high performance thin layer chromatography-assisted metabolic profiling techniques:本文使用2 mm硅胶60 TLC板鉴定罗勒中的特点代谢产物,表明该板可用于植物学研究和成分检验(Wulandari et al., 2023)。
联系
替代:5745-7; 5745
分析说明
层厚度:1700 - 2100 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 300 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
25 - 35
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:50 - 60
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:65 - 80
在调节板上测定的典型值
洗脱液:甲苯(相对湿度45%)
每块板的层厚度偏差: ≤ 300 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
25 - 35
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:50 - 60
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:65 - 80
在调节板上测定的典型值
洗脱液:甲苯(相对湿度45%)