一般描述
25个玻璃板 20 x 20 cm
现在,预涂的硅藻土或混合硅胶/硅藻土板的重要性很小。硅藻土层与纤维素层一样用于极性和中等极性物质的TLC分离。另一方面,聚酰胺用于分离类黄酮和其他酚类物质。
联系
替代:5738-7; 5738
分析说明
层厚度:180 - 220 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
色谱检测:
氨基酸检测
hRf值
- β-丙氨酸,短期检测:
20 - 30
- L-丙氨酸,氨基酸检测:40 - 50
- DL-缬氨酸,氨基酸检测:75 - 85
- L-亮氨酸,氨基酸检测:88 - 95
在板上测定的典型值
洗脱液:正丙醇/水(80/20 v/v)
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
色谱检测:
氨基酸检测
hRf值
- β-丙氨酸,短期检测:
20 - 30
- L-丙氨酸,氨基酸检测:40 - 50
- DL-缬氨酸,氨基酸检测:75 - 85
- L-亮氨酸,氨基酸检测:88 - 95
在板上测定的典型值
洗脱液:正丙醇/水(80/20 v/v)