主要文件
1.05641
Supelco
HPTLC板,硅胶60
pkg of 50 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
别名:
HPTLC 硅胶 60板
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包裝
pkg of 50 plates
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
200 μm
板長度 × 寬度
20 cm × 10 cm
粒徑
5-6 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
50 玻璃板 20 x 10 cm
HPTLC 板可快速、定量地分析复杂样品,可供手动或自动使用。我们的 HPTLC 硅胶板的工作速度是传统 TLC 板的三倍–,并且灵敏度更高。HPTLC 中的粒径范围在 4-8 µm 之间,与 TLC 板相比,可产生更光滑的表面和更高的分离能力。
應用
玻璃 HPTLC 硅胶 60 板。硅胶HPTLC板,尺寸20 x 10 cm,50片。
聯結
替代品:5641-6; 5641
分析報告
特定表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):5 - 7 µm
层厚度:150 - 200 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
色谱检测:
颜色测试
hRf 值
- bleu vif organol,颜色测试,亲脂性:
17 - 22
- Ceres Black G,颜色测试,亲脂性:38 - 43
- 紫罗兰色,颜色测试,亲脂性:58 - 64
分离数(显色试验,亲脂): ≥ 10.0
在调节板上测定的典型值
洗脱液:甲苯
访问文档库
实验方案
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets