物料
aluminum support
silica gel 60 matrix
质量水平
特点
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包装
pkg of 25 sheets
技术
thin layer chromatography (TLC): suitable
层厚度
200 μm
板长度 × 宽度
5 cm × 20 cm
薄片长度 × 宽度
20 cm × 10 cm
粒径
10-12 μm
孔径
60 Å medium pore diameter
储存温度
2-30°C
一般描述
25 铝片 10 x 20cm
我们的经典硅胶薄层层析板是根据我们久经考验的硅胶60组成,并且还具有独特的聚合物粘结剂在一个非常贴和硬表面也不会开裂或起泡,甚至允许与表面铅笔书写而不会有风险和破坏层。
应用
- Nonstoichiometric Protic Ionic Liquids: The Role of Excess Acid in Charge Transport Mechanisms:本文研究三氟甲磺酸对非化学计量比质子型离子液体制备的影响,为如何提升离子导电性和电池技术提供参考(Middendorf and Schönhoff, 2024)。
- B(9)-OH-o-Carboranes: Synthesis, Mechanism, and Property Exploration:本文在富硼团簇的合成中使用了三氟甲磺酸,体现它适合开发新材料的独特化学性质(Ma et al., 2023)。
- High pressure as a novel tool for the cationic ROP of γ-butyrolactone:三氟甲磺酸可用于高分子化学应用,尤其是高压条件下的开环聚合反应。开辟了材料研究的新赛道(Bernat et al., 2021)。
- Peptide Cyclization Mediated by Metal-Free S-Arylation:研究中使用三氟甲磺酸促进肽环化反应,该反应对肽药开发和药物应用有重要作用(Kobayashi et al., 2021)。
分析说明
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.5 - 11.5 µm
层厚度:165 - 235 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
11 - 25
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:34 - 48
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:52 - 67
在调节板上测定的典型值
洗脱液:甲苯(相对湿度 45%)
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.5 - 11.5 µm
层厚度:165 - 235 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
11 - 25
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:34 - 48
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:52 - 67
在调节板上测定的典型值
洗脱液:甲苯(相对湿度 45%)