主要文件
1.03590
Supelco
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
redox indicator, ACS
别名:
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H10NNaO3S
CAS号:
分子量:
271.27
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
228-165-6
NACRES:
NA.21
产品名称
Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt, redox indicator ACS
等级
ACS reagent
质量水平
表单
solid
缺失
≤5.0% loss on drying, 105°C
pH值(酸碱度)
5.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
200 °C
溶解性
820 g/L
堆积密度
160 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Na].[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);
InChI key
VMVSDVIYIMNZBS-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Appearance of solution: conforms
Loss on Drying (105°C): ≤ 5.0 %
Suitability as redox indicator: conforms
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3