等级
reagent grade
质量水平
蒸汽压
60 hPa ( 20 °C)
产品线
EMSURE®
表单
liquid
自燃温度
250 °C
效能
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-6.5 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Aromatics (as C6H6)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
蒸发残留物
≤0.001%
运动粘度
0.6 cSt(20 °C)
沸点
80-100 °C/1013 hPa
碘值
≤0.3
转变温度
flash point <-21 °C
密度
0.69 g/cm3 at 20 °C
痕量阳离子
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
储存温度
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
联系
其他说明
法律信息
配件
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-5.8 °F
闪点(°C)
< -21 °C