主要文件
1.02733
Supelco
二水合氯化铜(II)
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
二水合氯化铜(II), 二水合氯化铜
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl2Cu · 2H2O
CAS号:
分子量:
170.48
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-210-2
NACRES:
NA.21
等级
ACS reagent
质量水平
Agency
reag. Ph. Eur.
产品线
EMSURE®
方案
≥99.0% (iodometric)
表单
solid
效能
584 mg/kg LD50, oral (Rat)
杂质
≤0.01% Insoluble matter
pH值(酸碱度)
3.0-3.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
598 °C
溶解性
757 g/L
密度
2.53 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1070 kg/m3
痕量阴离子
nitrate (NO3-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
痕量阳离子
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
N: ≤0.003%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.004%
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cu](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI key
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
  • 壳聚糖基薄膜负载的铜纳米颗粒:一种潜在的可重用芳香族硝基化合物还原催化剂。: 本研究探讨了二水合氯化铜(II)在包埋铜纳米颗粒的壳聚糖薄膜开发中的应用,这种薄膜可用作芳香族硝基化合物还原反应既有效又可重用的催化剂。该过程体现了了二水合氯化铜物在分析化学领域催化应用中的潜力,提供了一种可持续的化学反应方法(de Souza JF et al., 2017)。
联系
替代:CX2150; CX2150-1; CX2150-5
分析说明
含量测定(碘量滴定法): ≥ 99.0 %
不溶物: ≤ 0.01 %
pH 值(5 %;水):3.0 - 3.8
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.005 %
硝酸盐(NO₃): ≤ 0.015 %
总氮(N): ≤ 0.003 %
As(砷): ≤ 0.0001 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Fe(铁): ≤ 0.003 %
K(钾): ≤ 0.01 %
Na(钠): ≤ 0.02 %
Ni(镍): ≤ 0.001 %
Pb(铅): ≤ 0.004 %
符合 ACS,Reag.Ph.Eur.
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3