产品名称
Celite® 281, Celite® 281. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
质量水平
技术
HPLC: suitable
pH值(酸碱度)
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
溶解性
0.0037 g/L
密度
2.36 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
300 kg/m3
储存温度
no temp limit
SMILES字符串
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Identity: passes test
Loss on ignition (980 °C): ≤ 2.0 %
Loss on ignition (980 °C): ≤ 2.0 %
法律信息
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
STOT RE 1 Inhalation
靶器官
Lungs
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1