主要文件
1.02384
Supelco
四水合氯化钙
for inorganic trace analysis, 99.995 Suprapur®
别名:
四水合氯化钙
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CaCl2 · 4H2O
CAS号:
分子量:
183.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
233-140-8
NACRES:
NA.21
等级
for inorganic trace analysis
质量水平
方案
99.995%
表单
solid
效能
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH值(酸碱度)
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
772 °C (anhydrous substance)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Ca+2].Cl.Cl.[O-H].[O-H].O.O
InChI
1S/Ca.2ClH.4H2O/h;2*1H;4*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
ZNLVAQJGGDVQAU-UHFFFAOYSA-L
相关类别
分析说明
纯度(金属): ≥ 99.995 %
含量测定: ≥ 96 %
磷酸盐(PO₄): ≤ 10 ppm硫酸盐(SO₄): ≤ 20 ppm
Al(铝): ≤ 0.01 ppm
Ba(钡): ≤ 2 ppm
Cd(镉): ≤ 0.005 ppm
Ce(铈): ≤ 0.01 ppm
Co(钴): ≤ 0.005 ppm
Cr(铬): ≤ 0.01 ppm
Cu(铜): ≤ 0.005 ppm
Eu(铕): ≤ 0.01 ppm
Fe(铁): ≤ 0.05 ppm
K(钾): ≤ 2 ppm
La(镧): ≤ 0.01 ppm
Li(锂): ≤ 1 ppm
Mg(镁): ≤ 10 ppm
Mn(锰): ≤ 0.01 ppm
Na(钠): ≤ 5 ppm
Ni(镍): ≤ 0.01 ppm
Pb(铅): ≤ 0.01 ppm
Rb(铷): ≤ 5 ppm
Sc(钪): ≤ 0.01 ppm
Sm(钐): ≤ 0.01 ppm
Tl(铊): ≤ 0.005 ppm
Y(钇): ≤ 0.01 ppm
Yb(镱): ≤ 0.01 ppm
Zn(锌): ≤ 0.01 ppm
法律信息
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1