主要文件
1.01988
Supelco
1-丁醇
for liquid chromatography LiChrosolv®
别名:
1-丁醇, 1-丁醇,正丁醇,BuOH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3OH
CAS号:
分子量:
74.12
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
EC索引号:
200-751-6
NACRES:
NA.03
蒸汽压
6.7 hPa ( 20 °C)
质量水平
描述
isocratic
产品线
LiChrosolv®
方案
≥99.8% (GC)
表单
liquid
自燃温度
340 °C
效能
790 mg/kg LD50, oral (Rat)
3400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-11.3 % (v/v)
技术
HPLC: suitable
杂质
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
蒸发残留物
≤2.0 mg/L
透射比
230 nm, ≥75%
240 nm, ≥85%
310 nm, ≥99%
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
沸点
116-118 °C/1013 hPa
mp
-89 °C
转变温度
flash point 34 °C
溶解性
66 g/L
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
LiChrosolv 溶剂具有较高的紫外线透射率、低颗粒数、低酸碱度和低蒸发残留量,因而其是可重现分离的理想选择。由于在分析型HPLC中分离通常在梯度条件下进行,因此我们提供“梯度级”和“等度级”的溶剂。这使得所使用的溶剂的梯度影响最小化。
应用
  • Insights into "wheat aroma": Analysis of volatile components in wheat grains cultivated in saline-alkali soil: 本研究探索了使用 1-丁醇分析盐碱地小麦粒的芳香特征,揭示其在鉴别小麦独特气味相关的关键挥发性化合物方面的作用(Sun et al., 2024)。
  • PLD2 deficiency alleviates endothelial glycocalyx degradation in LPS-induced ARDS/ALI: 包括关于 1-丁醇在肺损伤细胞模型中的保护作用的研究结果,揭示了其在呼吸系统疾病中的潜在治疗用途(Kong et al., 2024)。
制备说明
产品已经过0.2 μm滤器过滤
其他说明
欢迎探索各式各样的实验室安全配件和设备,以安全操作溶剂,在首次使用时就能获得较高的安全水平。
法律信息
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
访问文档库
其他客户在看
商品
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
Intact analysis of Universal Antibody Standard human and Antibody-Drug Conjugate (ADC) Mimic on silica monolithic HPLC columns under various conditions.