文件
1.01745
Supelco
Cadmium Test, photometric
photometric, 0.002-0.500 mg/L (Cd), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
镉测试, photometric, 0.002-0.500 mg/L (Cd), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 55 tests
特定分析物
cadmium
測量範圍
0.002-0.500 mg/L (Cd)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Cadion derivative)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法 0.002 - 0.500 mg/l Cd Spectroquant®
该Spectroquant®钙试剂测试可以准确定量含水样品中的钙含量。
方法原理:在碱性溶液中,镉离子与阳离子衍生物(阳离子= 1-(4-硝基苯基)-3-(4-苯并苯基)三氮杂烯的昵称)反应形成红色络合物,用光度法测定。
该Spectroquant®试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的反应池和测试试剂盒都配备了独特的实时ID(二维条码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3