主要文件
1.01582
Supelco
Tetrachloroauric(III) acid trihydrate
99%, for analysis EMSURE®
别名:
三水合四氯金(III)酸99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HAuCl4 · 3H2O
CAS号:
分子量:
393.83
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352301
EC索引号:
240-948-4
NACRES:
NA.21
产品名称
三水合四氯金(III)酸99%, for analysis EMSURE®
质量水平
产品线
EMSURE®
表单
solid
mp
30 °C
密度
3.9 g/cm3 at 20 °C
储存温度
no temp limit
InChI
1S/Au.4Cl/q-1;;;;/p+1
InChI key
UZPNXZZKOCLVOD-UHFFFAOYSA-O
分析说明
同一性(拉曼光谱):符合
含量测定(AuCl4H,由 Au 计算):99 - 100 %
法律信息
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
靶器官
Kidney
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3