主要文件
1.01189
Supelco
Lead borate
Lead borate. CAS 35498-15-8, EC Number 252-594-8, chemical formula PbxB(OH)₃.
别名:
Lead borate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
PbxB(OH)3
CAS号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
252-594-8
质量水平
pH值(酸碱度)
8.6 (20 °C, 650 g/L in H2O)
密度
11.0 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
3870 kg/m3
储存温度
2-30°C
InChI
1S/2BO3.3Pb/c2*2-1(3)4;;;/q2*-3;3*+2
InChI key
XHBRTROQSUURDJ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Identity: passes test
Residue on ignition: ≤ 0.5 %
Bulk density: 300 - 350 g/100 ml
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3