文件
1.00682
Supelco
琥珀酸
for analysis EMSURE® ACS
别名:
丁二酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOOCCH2CH2COOH
CAS号:
分子量:
118.09
Beilstein:
1754069
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
203-740-4
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (acidimetric)
形狀
solid
自燃溫度
470 °C
效力
2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.001% Nitrogen compounds (as N)
≤0.5% Water (Karl Fischer)
≤200 ppm Sulfated ash (600 °C)
≤50 ppm In water insoluble matter
≤5000 ppm Fumaric acid (HPLC)
pH值
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
235 °C (lit.)
235 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 206 °C
溶解度
58 g/L
密度
1.56 g/cm3 at 20 °C
體積密度
940 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤5 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤30 ppm
正離子痕跡
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI 密鑰
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
  • Anoxic photolysis as a Route to Primary Metabolites on Early Earth: Discusses the transformation of succinic acid in the context of chemical processes on the early Earth, highlighting its potential role in prebiotic chemistry (Taran & Unal, 2024).
  • Incorporation of zinc into the protic imidazolium-based ionic liquid: Explores a novel catalytic route using succinic acid for the production of ester plasticizers, highlighting the efficiency of this process in industrial applications (Latos et al., 2024).
聯結
替代品:SX1040; SX1040-3
分析報告
含量(酸度): ≥ 99.5
同一性:通过测试
溶液外观(5 %;水):通过测试
水中不溶物: ≤ 50 ppm
熔点:185.0-190.0 °C
氯化物(Cl): ≤ 5 ppm
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 30 ppm
重金属(以铅计): ≤ 5 ppm
Fe(铁): ≤ 5 ppm
氮化合物(以N计): ≤ 0.001%
富马酸(HPLC): ≤ 5000 ppm
硫酸灰(600 °C): ≤ 200 ppm
水(根据Karl Fischer) ≤ 0.5 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1