主要文件
1.00432
Millipore
ChromoCult® 李斯特菌培养基选择性补充剂
for Listeria spp., pkg of 10 vials, for the preparation of ChromoCult® Listeria agar (base)
别名:
李斯特菌选择性补充剂
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41106212
NACRES:
NA.74
Agency
ISO 11290
质量水平
描述
ChromoCult™ Listeria agar (base) acc. OTTAVIANI and AGOSTI (1.00427)
表单
lyophilized powder
组成
Amphotericin B, 5 mg per vial
Ceftazidime, 10 mg per vial
Nalidixic acid sodium salt, 10 mg per vial
Polymyxin B sulphate, 38350 (U per vial)
包装
pkg of 10 vials
技术
microbiological culture: suitable
pH值(酸碱度)
6.2 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
应用
food and beverages
microbiology
储存温度
2-8°C
适用性
Listeria spp.
一般描述
ChromoCult® 李斯特菌琼脂选择性补充剂包含冻干形式的四种抗生素的混合物。它通过选择性富集李斯特菌属在很大程度上抑制了伴随细菌的生长。两性霉素B减少酵母菌和霉菌的生长。多粘菌素B抑制革兰氏阴性细菌的生长。萘啶酸钠盐在主要抑制革兰氏阴性菌生长的同时,对部分革兰氏阳性菌也有抑制作用。头孢他啶对革兰氏阴性和革兰氏阳性细菌均具有广谱活性。
应用
FRASER李斯特菌选择性补充剂是用于制备李斯特菌属选择性生长用ChromoCult® 李斯特菌琼脂(碱)的添加剂。
联系
替代:1.00432.0017
分析说明
促生长试验,根据ISO 11133。
参考培养基上的接种物
-单核细胞增生李斯特菌ATCC 13932(WDCM 00021):
10 - 100
- 单核细胞增生李斯特菌ATCC 19111(WDCM 00020):10 - 100
- 无害李斯特菌ATCC 33090(WDCM 00017):10 - 100
在测试培养基上的回收率
- 单核细胞增生李斯特菌ATCC 13932(WDCM 00021):
≥ 70 %
- 单核细胞增生李斯特菌ATCC 19111(WDCM 00020): ≥ 70 %
- 无害李斯特菌ATCC 33090(WDCM 00017): ≥ 70 %
菌落
- 单核细胞增生李斯特菌ATCC 13932(WDCM 00021):
蓝绿色;非透明区
- 单核细胞增生李斯特菌ATCC 19111(WDCM 00020):蓝绿色;非透明区
- 无害李斯特菌ATCC 33090(WDCM 00017):蓝绿色
生长
- 大肠埃希菌ATCC 25922(WDCM 00013):
无生长
- 大肠埃希菌ATCC 8739(WDCM 00012):无生长
- 粪肠球菌ATCC 19433(WDCM 00009):无生长
- 粪肠球菌ATCC 29212(WDCM 00087):无生长
培养:李斯特菌24-48小时37°C需氧;其他菌株至少48小时。
法律信息
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
访问文档库
商品
Detection of Listeria monocytogenes in food and environmental samples according to ISO 11290-1, FDA-BAM and USDA-FSIS