文件
1.00136
Supelco
苯甲酸
for analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur
别名:
苯甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6O2
CAS号:
分子量:
122.12
分類程式碼代碼:
12352106
酶委員會索引編號:
200-618-2
NACRES:
NA.21
agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
蒸汽壓力
0.001 hPa ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.9% (acidimetric)
形狀
solid
自燃溫度
570 °C
效力
1700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
雜質
≤0.002% Sulfur compounds (as S)
≤0.005% In methanol insoluble matter
≤0.5% Water
硫酸鹽灰分
≤0.005%
pH值
2.5-3.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
249 °C/1013 hPa
mp
121-123 °C
轉變溫度
flash point 121 °C
溶解度
2.9 g/L
密度
1.321 g/cm3 at 20 °C
體積密度
500 kg/m3
負離子痕跡
other halogens (as Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
正離子痕跡
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI 密鑰
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
  • Phytochemical Composition and Antimicrobial Efficacy of Salvadora persica Root Extracts Against Carbapenem-Resistant Acinetobacter baumannii.: The study examines the antimicrobial efficacy of Salvadora persica root extracts, highlighting the role of benzoic acid in the phytochemical composition. (Wan Alias et al., 2024).
  • Promoting Water Oxidation by Proton Acceptable Groups Surrounding Catalyst on Electrode Surface.: This research explores the enhancement of water oxidation processes using benzoic acid derivatives as proton acceptor groups on electrode surfaces. (Li et al., 2024).
分析報告
含量测定(酸量滴定): ≥ 99.9 %
同一性:通过测试
溶液外观(5 %;乙醇96 %):通过测试
溶液外观(颜色):通过测试
溶液颜色(澄清度):通过测试
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.002 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.005 %
卤代化合物(以Cl计): ≤ 0.005 %
硫化合物(以S计): ≤ 0.002 %
甲醇中不溶物: ≤ 0.005 %
可氧化物质:通过测试
还原高锰酸盐的物质:通过测试
易碳化物质:通过测试
硫酸灰分: ≤ 0.005 %
水: ≤ 0.5 %
符合Reag. Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
实验方案
Summary application report for analysis of moisture in 2-Methylpiperidine
Summary application report for analysis of moisture in 2-Aminoethanol, Ethanolamin
Summary application report for analysis of moisture in 2-Propylamine
Summary application report for analysis of moisture in Triethylamine