产品名称
磷酸盐和总磷预装管测试盒, photometric, 0.5-25.0 mg/L (PO4-P), 1.5-76.7 mg/L (PO43-), 1.1-57.3 mg/L (P2O5), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
phosphate
測量範圍
0.5-25.0 mg/L (PO4-P)
1.1-57.3 mg/L (P2O5)
1.5-76.7 mg/L (PO43-)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Phosphomolybdenum blue)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
该方法类似于EPA 365.2+3、APHA 4500-PE和DIN EN ISO 6878。®
Spectroquant
®磷酸盐比色池测试可以准确定量磷酸盐。磷酸盐水平升高可能导致水体富营养化,这对环境会构成威胁。因此,许多国家管控饮用水和废水中的磷酸盐浓度。
其它应用包括食品& 饮料(如啤酒),以及环境和农业样品(例如土壤)中磷酸盐的测定。
该Spectroquant® 比色池测试盒包含预装试剂的16 mm圆形比色池,以及根据说明书进行分析所需的所有试剂。
我们所有的Spectroquant®比色池和试剂测试盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
其他客户在看
实验方案
Photometric determination of total phosphorus in plant material samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Photometric determination of phosphate ions in manure samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.
Photometric determination of phosphate ions in fertilizer samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.