抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
mouse
制造商/商品名称
Upstate®
技术
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
phosphorylation (pSer338)
基因信息
human ... PRKACB(5567)
特异性
根据序列同源性(100%同源)预测会与人发生交叉反应
识别磷酸化PKA催化β 亚基((Ser338)。
免疫原
对应于涵盖人、奶牛和猪磷酸化PKA 催化β(Ser338)的氨基酸区域的肽。
应用
研究子类别
细胞骨架信号转导
细胞骨架信号转导
研究类别
信号传导
信号传导
该抗磷酸化PKA催化β亚基(Ser338)抗体经验证可用在WB中检测磷酸化PKA 催化β亚基(Ser338)。
质量
已通过免疫印迹进行常规评估。
目标描述
~40 kDa
外形
100 μL亲和纯化兔多克隆IgG,溶于50%储存缓冲液(PBS,不含Mg2+和 Ca2+,pH 7.3 ),含有1.0 mg/mL BSA(IgG,不含蛋白酶)和0.05%叠氮化钠和50%甘油。
免疫亲和纯化
储存及稳定性
自运送之日起在-20°C可稳定保存2年。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于-20°C。避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Takamasa Ishii et al.
Aging cell, 16(1), 39-51 (2016-09-15)
The etiology of astrocyte dysfunction is not well understood even though neuronal defects have been extensively studied in a variety of neuronal degenerative diseases. Astrocyte defects could be triggered by the oxidative stress that occurs during physiological aging. Here, we