Merck
所有图片(4)
主要文件
07-432
Sigma-Aldrich
抗-K+/Cl-共转运蛋白(KCC2)抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
Electroneutral potassium-chloride cotransporter 2, Erythroid K-Cl cotransporter 2, Neuronal K-Cl cotransporter, electroneural potassium-chloride cotransporter 2, solute carrier family 12 (potassium-chloride transporter), member 5
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
rat, canine, dog
制造商/商品名称
Upstate®
技术
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
一般描述
KCC2是阳离子-氯化物共转运蛋白基因家族的成员。它充当K-Cl共转运蛋白。KCC通常将细胞内氯化物的浓度降低到电化学平衡电位以下,并且取决于钾和氯化物的化学浓度梯度,KCC2可以作为净流出或流入途径起作用。提出充当主要的氯化物挤出剂,以促进大脑中快速超极化的突触后抑制。KCC2在整个神经系统的神经元中高水平表达,免疫荧光显示该蛋白位于脊髓的抑制性突触处。在小鼠中的研究表明,KCC2降低了GABA′s抑制性信号传导,导致运动缺陷、癫痫和焦虑样行为。
特异性
由于序列同源性,预期存在广泛的种属交叉反应性。
识别大鼠K+/Cl-协同转运蛋白(KCC2),Mr~140 kDa。 还检测到>200 kDa的未知条带。
免疫原
N端His标记融合蛋白,对应于大鼠K+/Cl-共转运蛋白(KCC2)的932-1043位残基。
应用
免疫细胞化学:
该抗体已由独立实验室报告,以1:200稀释度检测Madin Darby犬肾(MDCK)细胞中的K+/Cl-共转运蛋白(KCC2)。
研究子类别
离子通道 & 转运蛋白
研究类别
神经科学
该抗K+/Cl-共转运蛋白(KCC2)抗体经验证可用于IC、WB检测K+/Cl-共转运蛋白(KCC2),产品引用次数超过15次。
质量
已通过蛋白免疫印迹对大鼠脑膜制剂进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL该批次在大鼠脑膜制剂中检测到K+/Cl-协同转运蛋白(KCC2)。
目标描述
140 kDa
外形
形式:纯化
纯化的兔多克隆IgG,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.15 M NaCl、0.05%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。 在-20°C为液体形式。
蛋白A纯化
储存及稳定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
为了最大程度地回收产品,在取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融,其可能会破坏IgG并影响产品性能。 注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析说明
对照
大鼠脑膜制剂。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
A Stil et al.
Neuroscience, 164(2), 809-821 (2009-08-25)
The classical GABA/glycine hyperpolarizing inhibition is not observed in the immature spinal cord. GABA(A) and glycine receptors are anions channels and the efficacy of inhibitory transmission in the spinal cord is largely determined by the gradient between intracellular and extracellular
T Q Vu et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20(4), 1414-1423 (2000-02-09)
The processing of signals by integrative neurons in the retina and CNS relies strongly on inhibitory synaptic inputs, principally from GABAergic and glycinergic neurons that serve primarily to hyperpolarize postsynaptic neurons. Recent evidence indicates that the neuron-specific K-Cl cotransporter 2
GABA regulates dendritic growth by stabilizing lamellipodia in newly generated interneurons of the olfactory bulb.
Gascon, Eduardo, et al.
The Journal of Neuroscience, 26, 12956-12966 (2006)
N Vardi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20(20), 7657-7663 (2000-10-12)
GABA gating an anion channel primarily permeable to chloride can hyperpolarize or depolarize, depending on whether the chloride equilibrium potential (E(Cl)) is negative or positive, respectively, to the resting membrane potential (E(rest)). If the transmembrane Cl(-) gradient is set by
MicroRNA-92 modulates K(+) Cl(-) co-transporter KCC2 expression in cerebellar granule neurons.
Barbato, Christian, et al.
Journal of Neurochemistry, 113, 591-600 (2010)