文件
07-408
Sigma-Aldrich
抗Smad2/3 抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
MAD, mothers against decapentaplegic homolog 2 (Drosophila), Mad protein homolog, Mad, mothers against decapentaplegic homolog 2, Mad-related protein 2, Mothers against DPP homolog 2, SMAD 2, SMAD family member 2, SMAD, mothers against DPP homolog 2, SMA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human, mouse, rat
包裝
antibody small pack of 25 μL
製造商/商標名
Upstate®
技術
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SMAD2(4087)
一般說明
SMAD2或MAD-mothers against decapentaplegic-homolog是一种多肽,顾名思义,是果蝇基因:“Mothers against decepentaplegic”的同系物它属于SMAD蛋白家族,该家族又属于TGFbeta调节子超家族。像其他许多TGFβ 家族成员一样,SMAD2液参与细胞信号转导的调节。SMAD2可调节激活素和TGFβ的信号′。它可与SMAD锚相互作用激活受体(SARA)。配体的结合会引起SMAD2蛋白的磷酸化,从而与SARA的解离并与SMAD4缔合。随后,它被转移至细胞核,与其他蛋白质形成复合物并充当转录因子。SMAD2是受受体调节的SMAD(R-SMAD),并由骨形态发生蛋白1型受体激酶激活。
特異性
已使用Smad2和Smad3转染的Cos细胞确定其可识别人Smad2(55-60 kDa)和Smad3 (50 kDa)。
免疫原
对应于人Smad2氨基酸186-273的融合蛋白。
應用
免疫印迹分析: 在HepG2细胞的RIPA裂解物中,以1:1000-1:2000稀释度检测到Smad2/3。
最佳工作稀释度必须由最终用户进行确定。
抗Smad2/3抗体是一种兔多克隆抗体,可用于检测Smad2/3(也被称为MAD-mothers against decapentaplegic-homolog 2)。 &其已在WB中进行验证。
研究子类别
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
品質
已通过蛋白质印迹对Hela裂解液进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次的产品已以1:500的稀释度在10 μg Hela裂解物中检测到SMAD2/3。
標靶描述
50-60kda
聯結
替代品:04-1029
外觀
免疫亲和纯化
纯化的兔多克隆IgG,溶于含有0.07 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、0.105 M NaCl、0.035%叠氮化钠和30%甘油的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 -20°C 条下可稳定保存 1 年。
处理建议:第一次融化后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。 分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。 避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。 注意:冷藏室温度变化至低于-20°C时可能导致含甘油的溶液在储存过程中冻结。
分析報告
对照
HepG2细胞裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
访问文档库
SMAD3 and EGR1 physically and functionally interact in promoter-specific fashion.
Jerome Fortin,Daniel J Bernard
Cellular Signalling null
Embryonic overexpression of Galgt2 inhibits skeletal muscle growth via activation of myostatin signaling.
Kumaran Chandraskeharan,Paul T Martin
Muscle and Nerve null
TGFbeta signaling: receptors, transducers, and Mad proteins.
Massague, J
Cell, 85, 947-950 (1996)
Sphere formation reverses the metastatic and cancer stem cell phenotype of the murine mammary tumour 4T1, independently of the putative cancer stem cell marker Sca-1.
Heli Matilainen,Xiao-Wen Yu,Ching-Wen Tang,Michael V Berridge,Melanie J McConnell
Cancer letters null
Expression of transforming growth factor-beta (TGF-beta) in chronic idiopathic cough.
Xie, S; Macedo, P; Hew, M; Nassenstein, C; Lee, KY; Chung, KF
Respiratory Research null