07-217-I
抗-NAG-1/GDF15
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Macrophage inhibitory cytokine 1, MIC-1, NSAID-activated gene 1 protein, NAG-1, NSAID-regulated gene 1 protein, NRG-1, Placental TGF-beta, Placental bone morphogenetic protein, Prostate differentiation factor
登录查看公司和协议定价
所有图片(2)
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
推荐产品
一般描述
生长/分化因子15(UniProt:Q99988;也称为GDF-15、巨噬细胞抑制性细胞因子1、MIC-1、NSAID激活基因1蛋白、NAG-1、NSAID调节基因1蛋白、NRG-1、胎盘TGF-β、胎盘骨形态发生蛋白和前列腺分化因子)由人GDF15(也称为MIC1、PDF、PLAB、PTGFB)基因(基因ID:9518)编码。NAG-1是TGF-β超家族的成员,但是,它与现有家族没有很强的同源性。NAG-1合成为308个氨基酸的pro-NAG-1单体,然后通过特定的二硫键二聚。然后,pro-NAG-1二聚体在RXXR位点被弗林蛋白酶样蛋白酶切割,形成112个氨基酸的C端二聚体蛋白和前肽。它在胎盘中表达,并在前列腺,肾脏和结肠中以较低的水平发现。在炎症,损伤和恶性肿瘤期间,其表达显著增加。NAG-1表达的增加是许多癌症的特征,包括乳腺癌,结肠癌,胰腺癌和前列腺癌。暴露于许多非甾体类抗炎药后,NAG-1表达也显示出增加。NAG-1的诱导表达显示导致细胞凋亡的刺激和细胞生长的抑制。
特异性
该多克隆抗体可特异性检测人体内的生长/分化因子15。
免疫原
KLH缀合的线性肽,对应人NAG-1/GDF15的C端区域的16个氨基酸。
应用
研究类别
信号传导
信号传导
蛋白印迹分析:2 µg/mL代表性批次在10 µgHepG2条件培养基中检测到NAG-1/GDF15。
免疫组织化学分析:代表批次的1:1,000稀释液在人胎盘组织中检测到NAG-1/GDF15。
免疫组织化学分析:代表批次的1:1,000稀释液在人胎盘组织中检测到NAG-1/GDF15。
通过免疫组织化学(石蜡)和蛋白质印迹法使用该兔多克隆抗NAG-1/GDF15(目录号07-217-I)检测生长/分化因子15。
质量
已通过蛋白质印迹法在LNCap条件培养基中进行了评估。
蛋白质印迹分析:2 µg/mL该抗体可在10 µg的LNCap条件培养基中检测到NAG-1/GDF15.
蛋白质印迹分析:2 µg/mL该抗体可在10 µg的LNCap条件培养基中检测到NAG-1/GDF15.
目标描述
计算值为34.14 kDa。在一些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
联系
替代:07-217
外形
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1