polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
rat, human
种属反应性(根据同源性预测)
bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
技术
ChIP: suitable (ChIP-seq)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
基因信息
bovine ... Ar(280675)
dog ... Ar(403588)
human ... AR(367)
mouse ... Ar(11835)
rat ... Ar(24208)
一般描述
雄激素受体(AR)是一种核受体,通过与雄激素睾酮或二氢睾酮结合而被激活。雄激素受体的主要功能是作为调节基因表达的DNA结合转录因子。然而,雄激素受体还具有独立于DNA结合的其他功能。雄激素受体与孕激素受体关系最为密切,较高剂量的孕激素可阻断雄激素受体。
免疫原
与大鼠雄激素受体的N端相对应的KLH偶联的线性肽。
表位:该抗体可识别雄激素受体N端的调节区。
应用
免疫沉淀分析:34 µL代表性批次从1000 µg LNCaP细胞裂解液中免疫沉淀雄激素受体。
流式细胞术分析:代表性批次的1:300稀释液在0.2 x 10E6 MCF-7细胞中检测到雄激素受体。
染色质免疫沉淀分析:来自独立实验室免疫沉淀雄激素受体的代表性批次,该批次来自稳定转染7 kD-PSA启动子、不同AR poly A慢病毒载体和带有Flag标签的hZMIZ1载体的DU145细胞(Li, X., et al. (2011).PLoS One.6(9):e25040.)。
免疫组织化学分析:来自独立实验室的代表性批次在胚胎大鼠组织、新生大鼠睾丸组织和成年大鼠睾丸组织中检测到雄激素受体(Nation, T., et al. (2010).J Pediatr Surg.46(8): 1539-1543.)。
免疫细胞化学分析:来自独立实验室的代表性批次在稳定转染雄激素受体的MCF-7细胞中检测到雄激素受体(Ghatge, R. P., et al. (2005).Breast Cancer Res. 7(6):R1036-1050.)。
染色质免疫沉淀-序列分析:来自独立实验室的代表性批次,在特定处理条件下从LNCaP细胞裂解液中免疫沉淀雄激素受体(Zhao, J. C., et al. (2012).Genome Res. 22(2):322-331.)。
免疫细胞化学分析:来自一个代表性批次的 1:1000 稀释液在 LNCaP 细胞中检测到雄性激素受体。
流式细胞术分析:代表性批次的1:300稀释液在0.2 x 10E6 MCF-7细胞中检测到雄激素受体。
染色质免疫沉淀分析:来自独立实验室免疫沉淀雄激素受体的代表性批次,该批次来自稳定转染7 kD-PSA启动子、不同AR poly A慢病毒载体和带有Flag标签的hZMIZ1载体的DU145细胞(Li, X., et al. (2011).PLoS One.6(9):e25040.)。
免疫组织化学分析:来自独立实验室的代表性批次在胚胎大鼠组织、新生大鼠睾丸组织和成年大鼠睾丸组织中检测到雄激素受体(Nation, T., et al. (2010).J Pediatr Surg.46(8): 1539-1543.)。
免疫细胞化学分析:来自独立实验室的代表性批次在稳定转染雄激素受体的MCF-7细胞中检测到雄激素受体(Ghatge, R. P., et al. (2005).Breast Cancer Res. 7(6):R1036-1050.)。
染色质免疫沉淀-序列分析:来自独立实验室的代表性批次,在特定处理条件下从LNCaP细胞裂解液中免疫沉淀雄激素受体(Zhao, J. C., et al. (2012).Genome Res. 22(2):322-331.)。
免疫细胞化学分析:来自一个代表性批次的 1:1000 稀释液在 LNCaP 细胞中检测到雄性激素受体。
抗雄激素受体抗体,PG-21是兔多克隆抗体,用于检测雄激素受体(也称为双氢睾酮受体) &已在ICC、IHC、IP & WB中进行了测试。
研究子类别
转录因子
转录因子
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
质量
通过蛋白质印迹法对LNCaP细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000的稀释液在10 µg LNCaP细胞裂解液中检测到雄激素受体。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:1,000的稀释液在10 µg LNCaP细胞裂解液中检测到雄激素受体。
目标描述
观测值〜110 kDa
外形
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Neonatal MeCP2 is important for the organization of sex differences in vasopressin expression.
Forbes-Lorman, RM; Rautio, JJ; Kurian, JR; Auger, AP; Auger, CJ
Epigenetics null
Hemostatic gelatin sponge is a superior matrix to matrigel for establishment of LNCaP human prostate cancer in nude mice.
Cui, L; Chen, P; Tan, Z; Li, W; Dong, Z
Prostate null
Androgen influence on prefrontal dopamine systems in adult male rats: localization of cognate intracellular receptors in medial prefrontal projections to the ventral tegmental area and effects of gonadectomy and hormone replacement on glutamate-stimulated extracellular dopamine level.
Aubele, T; Kritzer, MF
Cerebral Cortex (1991)
J C Zhao et al.
Oncogene, 35(33), 4335-4344 (2016-01-12)
Hormonal regulation of gene expression by androgen receptor (AR) is tightly controlled by many transcriptional cofactors, including pioneer factors FOXA1 and GATA2, which, however, exhibit distinct expression patterns and functional roles in prostate cancer. Here, we examined how FOXA1, GATA2
Human prostate side population cells demonstrate stem cell properties in recombination with urogenital sinus mesenchyme.
Foster, BA; Gangavarapu, KJ; Mathew, G; Azabdaftari, G; Morrison, CD; Miller, A; Huss, WJ
Testing null