文件
06-427
Sigma-Aldrich
抗磷酸化酪氨酸抗体
Upstate®, from rabbit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
all (based on 100% sequence homology)
製造商/商標名
Upstate®
技術
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
acetylation (test)
基因資訊
human ... PID1(55022)
一般說明
已证明特定酪氨酸残基的磷酸化是正常有丝分裂,细胞周期进程和致癌转化过程中信号转导的主要机制,其在分化和间隙连接通讯等其他领域的作用是一个活跃且正在进行的研究。事实证明,特异性识别磷酸化酪氨酸残基的抗体对于酪氨酸磷酸化蛋白及其起作用的生化途径的研究是很重要的。
特異性
使用100 mM磷酸苯酯(一种磷酸酪氨酸类似物)可完全抑制抗体的免疫反应性。使用双磷酸肽凝胶或BSA-磷酸酪氨酸凝胶,通过免疫亲和层析法纯化磷酸酪氨酸抗体。无论抗体是否通过任一凝胶纯化,抗血清中存在的所有磷酸酪氨酸免疫反应性均被免疫吸附,表明该抗体不是序列特异性的,而对磷酸酪氨酸残基是特异性的。
免疫原
为了产生广谱多克隆磷酸酪氨酸抗体,用三种磷酸化免疫原免疫家兔:(1)与KLH共价连接的磷酸酪氨酸;(2)与KLH共价连接的c-Src羧基末端调节性磷酸肽(TS-T-E-P-Q-Py-Q-P-G-E-N-L;目录号12-218);(3)与KLH共价连接的与人淋巴细胞中的高酪氨酸激酶活性相关的磷酸肽(R-R-L-I-E-D-A-E-Py-A-A-R-G;目录号12-217)。两种磷酸肽半抗原均作为酪氨酸磷酸酶的强底物,并且是由Upstate,Inc.提供的两种比色酪氨酸磷酸酶试剂盒的一部分(目录号17-125、17-126)。
應用
抗磷酸酪氨酸抗体可检测磷酸酪氨酸水平 & 已出版 &并经过验证可用于IP & WB。
研究子类别
常规翻译后修改
信号神经科学
研究类别
信号传导
蛋白印迹分析:代表性批次的1:500稀释液在用λ磷酸酶组织裂解液处理的10 µg EGF处理的A431中检测到磷酸酪氨酸。
免疫沉淀分析:5 µL代表性批次免疫沉淀在0.5 mg EGF处理的A431细胞裂解液中磷酸酪氨酸。
品質
通过蛋白质印迹在经EGF处理的A431细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:500的稀释液在10 µg经EGF处理的A431细胞裂解液中检测到磷酸酪氨酸。
標靶描述
变化
外觀
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
阳性抗原对照:货号12-302,EGF刺激的A431细胞裂解液。 加入2.5µL 2-巯基乙醇/100µL裂解液,煮沸5分钟以 减少制备量。在微凝胶每个泳道上样20µg经还原的裂解液。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
访问文档库
In vivo insulin signaling through PI3-kinase is impaired in skeletal muscle of adult rat offspring exposed to ethanol in utero.
Chen, L; Yao, XH; Nyomba, BL
Journal of Applied Physiology (1985)
Selective activation of T cell kinase p56lck by Herpesvirus saimiri protein tip
Wiese, N., et al
The Journal of Biological Chemistry, 271, 847-852 (1996)
Human papillomavirus type 6b virus-like particles are able to activate the Ras-MAP kinase pathway and induce cell proliferation
Payne, E., et al
Journal of virology, 75, 4150-4157 (2001)
Koichiro Abe et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(24), 11872-11877 (2019-05-30)
Autoinflammatory syndromes are characterized by dysregulation of the innate immune response with subsequent episodes of acute spontaneous inflammation. Chronic recurrent multifocal osteomyelitis (CRMO) is an autoinflammatory bone disorder that presents with bone pain and localized swelling. Ali18 mice, isolated from
Craig E Daniels et al.
The Journal of clinical investigation, 114(9), 1308-1316 (2004-11-03)
Idiopathic pulmonary fibrosis is a progressive and fatal fibrotic disease of the lungs with unclear etiology. Prior efforts to treat idiopathic pulmonary fibrosis that focused on anti-inflammatory therapy have not proven to be effective. Recent insight suggests that the pathogenesis