主要文件
05-908
Sigma-Aldrich
抗-RAD21抗体
Upstate®, from mouse
别名:
Anti-CDLS4, Anti-HR21, Anti-HRAD21, Anti-MCD1, Anti-MGS, Anti-NXP1, Anti-SCC1, Anti-hHR21
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
monoclonal
种属反应性
human, mouse
制造商/商品名称
Upstate®
技术
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... RAD21(5885)
一般描述
Rad21 又名 Scc1,是粘连蛋白复合物的一部分,是一种与有丝分裂染色质相关的核蛋白,对于动粒与微管的关联至关重要。 Rad21/Scc1 被半胱天冬酶切割,促进细胞凋亡。
Rad21 基因编码的蛋白质与粟酒裂殖酵母 rad21 的基因产物高度相似,rad21 是一种参与 DNA 双链断裂修复以及有丝分裂过程中染色单体凝聚的基因。该蛋白是一种核磷酸蛋白,在细胞周期 M 期过度磷酸化。
RAD21 还在细胞凋亡中发挥作用,通过在细胞凋亡的早期阶段被 caspase 3 或 caspase 7 裂解:C 末端 64 kDa 裂解产物可能作为核信号启动细胞凋亡途径中涉及的细胞质事件。最近的研究表明,RAD21在癌细胞的侵袭和转移中发挥作用
特异性
Rad21
免疫原
GST融合蛋白,对应人Rad21的240-631位残基。
应用
使用抗 RAD21 抗体(小鼠单克隆抗体)检测 RAD21,该抗体已被证明可在 IP、WB、ICC 中发挥作用。
研究子类别
细胞周期,DNA 复制&修复
研究类别
表观遗传学&核功能
质量
已通过免疫印迹法对HeLa核提取物进行常规评估
目标描述
100-120kDa
外形
含 0.1M Tris-甘氨酸,0.15M NaCl,0.05% 叠氮化钠,pH 7.4的溶液中蛋白 G 纯化抗体。
形式:纯化
蛋白G纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析说明
对照
阳性抗原对照:货号12-309,HeLa细胞核提取物。加入等体积的Laemmli样品还原性缓冲液至10 μL提取物中,煮沸5分钟以对样品进行还原。在微凝胶每个泳道上样20 μg经还原的提取物。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
CTCF controls expression and chromatin architecture of the human major histocompatibility complex class II locus.
Majumder, P; Boss, JM
Molecular and cellular biology null
Cohesin regulates MHC class II genes through interactions with MHC class II insulators.
Majumder, P; Boss, JM
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Scc1 sumoylation by Mms21 promotes sister chromatid recombination through counteracting Wapl.
Wu, N; Kong, X; Ji, Z; Zeng, W; Potts, PR; Yokomori, K; Yu, H
Genes & Development null
Anders S Hansen et al.
eLife, 6 (2017-05-04)
Folding of mammalian genomes into spatial domains is critical for gene regulation. The insulator protein CTCF and cohesin control domain location by folding domains into loop structures, which are widely thought to be stable. Combining genomic and biochemical approaches we
Johannes Buheitel et al.
The EMBO journal, 32(5), 666-676 (2013-01-31)
Faithful transmission of chromosomes during eukaryotic cell division requires sister chromatids to be paired from their generation in S phase until their separation in M phase. Cohesion is mediated by the cohesin complex, whose Smc1, Smc3 and Scc1 subunits form