文件
05-22-2500
Sigma-Aldrich
甲酰基甲基-Leu-Phe-OH
Chemotactic peptide for polymorphonuclear leukocytes.
别名:
甲酰基甲基-Leu-Phe-OH, fMLP
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H31N3O5S
CAS号:
分子量:
437.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.28
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
lyophilized solid
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
顏色
white to off-white
溶解度
DMSO: 100 mg/mL
methanol: 20 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C21H31N3O5S/c1-14(2)11-17(23-19(26)16(22-13-25)9-10-30-3)20(27)24-18(21(28)29)12-15-7-5-4-6-8-15/h4-8,13-14,16-18H,9-12H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,26)(H,24,27)(H,28,29)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChI 密鑰
PRQROPMIIGLWRP-BZSNNMDCSA-N
一般說明
多形核白细胞趋化肽。 诱导中性粒细胞释放超氧化物。
多形核白细胞趋化肽。诱导中性粒细胞释放超氧化物。
生化/生理作用
主靶
多形核白细胞趋化肽
产物不与ATP竞争。
可逆:否
细胞渗透性:否
警告
毒性:标准处理(A)
序列
fMet-Leu-Phe-OH
其他說明
Bautista, A.P., and Elliott, K.E.1994.Life Sci. 54, 721.
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3