Merck
所有图片(12)
主要文件
05-1307
Sigma-Aldrich
抗-泛素抗体,Lys48 特异性,克隆 Apu2,兔单克隆
clone Apu2, from rabbit
别名:
Anti-HEL-S-50
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
抗体形式
purified antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
Apu2, monoclonal
种属反应性
rabbit, mouse, human, rat
技术
cell based assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
UniProt登记号
运输
wet ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... UBAP2(55833)
一般描述
提供双泛素蛋白!
双泛素(Lys48连接)重组蛋白(17-10408
通过泛素的Lys48残基连接的多聚泛素链最常与靶向蛋白质体降解的蛋白质相关。
相反,通过泛素(Ub)的Lys63残基连接的聚泛素链与非蛋白水解功能(例如信号转导)相关。Lys63连接的polyUb链以高度受控的方式连接NFκB信号的成分,遗传证据表明Lys63连接的Ub链参与应激反应和DNA修复。酵母研究表明,Lys63连接的Ub链刺激内吞作用。
特异性
基于序列同源性,预计具有广泛的物种交叉反应性。
识别Lys48连接的泛素。 不识别在Lys63连接的泛素或游离泛素。
免疫原
使用的免疫原是在Lys48连接的人双泛素。
表位:Lys48泛素化位点
应用
免疫组织化学:
大鼠脑切片(左图)或人乳腺癌(右图)的泛素(Lys48特异性)染色。染色模式在脑组织中检测到神经元轴突,但在周围的神经胶质细胞中未检测到,并且强烈检测到乳腺肿瘤细胞的细胞质,没有细胞核受累。
免疫细胞化学:
使用抗泛素(Lys48特异性)(红色)对NIH/3T3、HeLa和A431细胞进行共聚焦IF分析。肌动蛋白丝用AlexaFluor 488-鬼笔环肽(绿色)标记。核材料用DAPI(蓝色)染色。
流式细胞术:
使用抗泛素Lys48特异性(#05-1307)(蓝色)和兔IgG对照(红色)对Jurkat细胞进行流式细胞术分析。
免疫沉淀:
兔单克隆抗泛素(Lys-48特异性),克隆Apu2,从HeLa细胞裂解液中沉淀出含泛素的蛋白。
抑制试验:
抗泛素,Lys48特异性与K48-多泛素链的预孵育在蛋白印迹中抑制了与HeLa细胞裂解液的结合。
抗泛素抗体,Lys48特异性,克隆Apu2是一种用于检测泛素的高质量兔单克隆抗体 & 已在FC、ICC、IHC、WB、PIA中进行验证。
研究子类别
泛素 & 泛素代谢
研究类别
信号传导
质量
蛋白免疫印迹分析:
该批次以1:1000-1:5000稀释度通过蛋白质印迹检测到Lys-48泛素链。
目标描述
变化
外形
形式:纯化
纯化的蛋白A
蛋白A纯化的重组纯化重组兔单克隆抗体,由与CHO重组抗体系统中产生的兔Fc尾融合的人源化fAb片段组成。在0.1M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05% 叠氮化钠中提供
储存及稳定性
自收到之日起,在-8°C条件下可稳定保存1年。
为最大程度地回收产品,在打开瓶盖之前先将小瓶离心。
分析说明
对照
Lys48多聚泛素链。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Atypical ubiquitin chains: new molecular signals. 'Protein Modifications: Beyond the Usual Suspects' review series.
Ikeda, Fumiyo and Dikic, Ivan
EMBO Reports, 9, 536-542 (2008)
Cellular inhibitor of apoptosis (cIAP)-mediated ubiquitination of phosphofurin acidic cluster sorting protein 2 (PACS-2) negatively regulates tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) cytotoxicity.
Guicciardi, ME; Werneburg, NW; Bronk, SF; Franke, A; Yagita, H; Thomas, G; Gores, GJ
Testing null
CARMA1 controls Th2 cell-specific cytokine expression through regulating JunB and GATA3 transcription factors.
Blonska, M; Joo, D; Zweidler-McKay, PA; Zhao, Q; Lin, X
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Bifunctional apoptosis regulator (BAR), an endoplasmic reticulum (ER)-associated E3 ubiquitin ligase, modulates BI-1 protein stability and function in ER Stress.
Rong, J; Chen, L; Toth, JI; Tcherpakov, M; Petroski, MD; Reed, JC
The Journal of Biological Chemistry null
Unique insights into maternal mitochondrial inheritance in mice.
Luo, SM; Ge, ZJ; Wang, ZW; Jiang, ZZ; Wang, ZB; Ouyang, YC; Hou, Y; Schatten, H; Sun, QY
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null