抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
MC463, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Upstate®
技術
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer10)
基因資訊
human ... HIST1H3F(8968)
一般說明
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化
特異性
在丝氨酸10处磷酸化的组蛋白H3
预计具有广泛的物种交叉反应性
免疫原
肽,包含序列RK[pS]TG,其中pS对应于人组蛋白H3第10位的磷酸丝氨酸
應用
抗磷酸化组蛋白H3(Lys10)抗体,克隆MC463是兔单克隆抗体,用于检测在丝氨酸10处磷酸化的组蛋白H3。该mAb(也称为H3S10p)使用DB & Mplex进行了特异性验证,发表同行评审期刊上,&在在ChIP,IF,WB,ICC,ChIP-seq进行了验证。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
蛋白质印迹分析:
该批次的1:2,000-1:4,000稀释液在用秋水仙胺处理的有丝分裂HeLa细胞(目录号17-306)(泳道1)与未处理的细胞(泳道2)的酸提取蛋白中检测到磷酸化组蛋白H3(图A)。
Beadlyte 组蛋白-肽特异性试验:
先前批次的1:5,000的稀释液与含有与 Luminex 微球缀合的各种修饰的组蛋白H3肽一起培养。(图B)。仅检测到含有磷酸化丝氨酸10的肽。
免疫荧光:
先前批次的代表性图像。
有丝分裂HeLa细胞和A431细胞的阳性染色体免疫染色。
染色质免疫沉淀:
独立实验室显示先前的批次适用于ChIP。
该批次的1:2,000-1:4,000稀释液在用秋水仙胺处理的有丝分裂HeLa细胞(目录号17-306)(泳道1)与未处理的细胞(泳道2)的酸提取蛋白中检测到磷酸化组蛋白H3(图A)。
Beadlyte 组蛋白-肽特异性试验:
先前批次的1:5,000的稀释液与含有与 Luminex 微球缀合的各种修饰的组蛋白H3肽一起培养。(图B)。仅检测到含有磷酸化丝氨酸10的肽。
免疫荧光:
先前批次的代表性图像。
有丝分裂HeLa细胞和A431细胞的阳性染色体免疫染色。
染色质免疫沉淀:
独立实验室显示先前的批次适用于ChIP。
品質
通过免疫印迹对有丝分裂HeLa细胞的酸提取蛋白进行了常规评估
標靶描述
17kDa
聯結
替代:05-817
外觀
0.05% 叠氮化钠中的培养上清液
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
处理建议:收到后,在取下瓶盖之前,将小瓶离心并轻轻混合溶液。分装到微量离心管中,并储存于 -20°C。避免反复冻融循环,以免损坏IgG和影响产品性能。
分析報告
对照
UV处理的293细胞提取物,UV处理的HeLa细胞提取物,乳腺癌组织,HEPG2细胞提取物
UV处理的293细胞提取物,UV处理的HeLa细胞提取物,乳腺癌组织,HEPG2细胞提取物
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Infection and immunity, 79(7), 2839-2846 (2011-04-13)
Chromatin modification triggered by bacteria is a newly described mechanism by which pathogens impact host transcription. Listeria monocytogenes dephosphorylates histone H3 through the action of listeriolysin O (LLO); however, the underlying mechanism is unknown. Here we show that an unrelated
Heritable loss of replication control of a minichromosome derived from the B chromosome of maize.
Genetics null
PloS one, 7(7), e39992-e39992 (2012-07-21)
Organ development leads to the emergence of organ function, which in turn can impact developmental processes. Here we show that fluid flow-induced collective epithelial migration during kidney nephron morphogenesis induces cell stretch that in turn signals epithelial proliferation. Increased cell
A mex3 homolog is required for differentiation during planarian stem cell lineage development.
eLife null
Akt2 interacts with Snail1 in the E-cadherin promoter.
Oncogene (2011)