克隆
5D12.2, monoclonal
种属反应性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
制造商/商品名称
Upstate®
技术
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... DICER1(23405)
一般描述
RNA 干扰(RNAi)是转录后基因沉默的机制,导致基因活性丧失。当长的 dsRNA 被 Dicer1(dsRNA 特异性核酸内切酶的 RNase III 家族)酶切割成 21-23 个核苷酸的 siRNA(小干扰 RNA)时,RNAi 被激活。这些 siRNA 与蛋白质结合形成 RISC(RNA 诱导的沉默复合体),当双链 siRNA 解开成单链 siRNA 时,RISC 被激活。激活的 RISC 识别并结合 mRNA 中的互补序列。mRNA 被切割,总体效果是抑制蛋白质表达和基因活性的丧失。Dicer1 与 Argonaute 蛋白质家族(Ago1 和 Ago2)共享相同的结构域(PIWI 和 PAZ 结构域),这些区域为 RNA 诱导的沉默复合物(RISC)提供核酸内切酶活性。
特异性
人 Dicer1
免疫原
对应于人 Dicer1 氨基酸 378-385 的 KLH 偶联的合成肽
应用
抗 Dicer1 抗体,克隆 5D12.2 是一种用于检测 Dicer1(也称为 DCR1、Dicer、HERNA、KIAA0928)的小鼠单克隆抗体,&已在 WB 中得到验证。
研究子类别
RNA 代谢&结合蛋白
RNA 结合蛋白(RBP)
RNA 代谢&结合蛋白
RNA 结合蛋白(RBP)
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
蛋白质印迹
质量
通过蛋白质印迹对 HeLa 核提取物的裂解液进行了常规评估。
目标描述
220kda
外形
形式:纯化的
蛋白质 G 色谱
储存及稳定性
自收到之日起,在 2-8° 以未稀释的等分试样可保存 6 个月。
其他说明
请参考特定批次的数据表。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Jiandong Shi et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 28(10), 4381-4393 (2014-07-09)
MicroRNAs (miRNAs), including host miRNAs and viral miRNAs, play vital roles in regulating host-virus interactions. DNA viruses encode miRNAs that regulate the viral life cycle. However, it is generally believed that cytoplasmic RNA viruses do not encode miRNAs, owing to
HongWei Liang et al.
Science China. Life sciences, 57(10), 973-981 (2014-10-01)
Ebola virus (EBOV), a member of the filovirus family, is an enveloped negative-sense RNA virus that causes lethal infections in humans and primates. Recently, more than 1000 people have been killed by the Ebola virus disease in Africa, yet no
Jiandong Shi et al.
Virology journal, 11, 121-121 (2014-07-02)
It is generally believed that RNA virus replicating in the cell cytoplasm would not encode microRNAs (miRNAs) due to nucleus inaccessibility. Recent studies have described cytoplasmic RNA virus genome-derived miRNAs in West Nile virus (WNV) and Dengue virus (DENV). However
Drosha mediates destabilization of Lin28 mRNA targets.
Qiao, C; Ma, J; Xu, J; Xie, M; Ma, W; Huang, Y
Cell Cycle null
Chatla Srinivas et al.
PloS one, 10(11), e0142006-e0142006 (2015-11-10)
Tumor microenvironment play role in angiogenesis and carcinogenesis. Etoposide, a known topoisomerase II inhibitor induces DNA damage resulting in cell cycle arrest. We developed a novel Etoposide analogue, Quinazolino-4β-amidopodophyllotoxin (C-10) that show better efficacy in regulating cell proliferation and angiogenesis.